4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde, 4'-Trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
T3755-1G T3755-5G
TCIAT3755-1GEA 54 EUR
TCIAT3755-1G TCIAT3755-5G
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,2200 g/mol
Número MDL: MFCD01862519
Núm. CAS: 90035-34-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C