3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3756-25G
T3756-5G
TCIAT3756-25GEA
165
EUR
TCIAT3756-25G
TCIAT3756-5G
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formula:
C₂₂H₂₉F₃O₂ |
Número MDL:
MFCD11053486 Núm. CAS: 132123-45-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 53 to 120 deg-C |