Ácido 2,3,6-triclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3,6-TBA
T3758-1G
T3758-5G
TCIAT3758-1GEA
49
EUR
TCIAT3758-1G
TCIAT3758-5G
Ácido 2,3,6-triclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3,6-triclorobenzoico
Formula:
C₇H₃Cl₃O₂ MW: 225,46 g/mol |
Número MDL:
MFCD00053310 Núm. CAS: 50-31-7 EINECS: 200-026-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...