2-(p-Tolyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3759-200MG
T3759-1G
TCIAT3759-200MGEA
58
EUR
TCIAT3759-200MG
TCIAT3759-1G
2-(p-Tolyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-(p-Tolyl)pyrimidine
Formula:
C₁₁H₁₀N₂ |
Número MDL:
MFCD08701658 Núm. CAS: 77232-13-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |