1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T3765-200MG
T3765-1G
TCIAT3765-200MGEA
22
EUR
TCIAT3765-200MG
TCIAT3765-1G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 184°C |
Número MDL:
MFCD03093070 Núm. CAS: 277756-46-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 90.0 deg-C |