N,N,N',N'-Tetrakis[4-(diisobutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T3770-1G
T3770-5G
TCIAT3770-1GEA
74
EUR
TCIAT3770-1G
TCIAT3770-5G
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(diisobutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(diisobutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine
Formula:
C₆₂H₉₂N₆ |
Número MDL:
MFCD22207043 Núm. CAS: 485831-34-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 177.0 to 181.0 deg-C |