Tris(4-bromophenyl)amine ≥99.0% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3777-200MG
T3777-1G
TCIAT3777-200MGEA
49
EUR
TCIAT3777-200MG
TCIAT3777-1G
Tris(4-bromophenyl)amine ≥99.0% (por GC), purified by sublimation
Tris(4-bromophenyl)amine
Formula:
C₁₈H₁₂Br₃N MW: 482,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009665 Núm. CAS: 4316-58-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 144.0 to 147.0 deg-C |