2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3784-1G T3784-5G
TCIAT3784-1GEA 25 EUR
TCIAT3784-1G TCIAT3784-5G
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrochloride
Formula: C₈H₁₉N·HCl
Número MDL: MFCD30182014
Núm. CAS: 58618-91-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %