2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydroiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine Hydroiodide, tert-Octylamine Hydroiodide, tert-Octylammonium iodide
T3785-1G T3785-5G
TCIAT3785-1GEA 23 EUR
TCIAT3785-1G TCIAT3785-5G
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydroiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydroiodide
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99e852f0c81c99b52d326427ee213a2a42be6b59&vid=38abfdb8a3924ab5b0ae5ad4737141d4e82c9563&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %