4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)benzoic acid, 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
T3788-1G T3788-200MG
TCIAT3788-1GEA 212 EUR
TCIAT3788-1G TCIAT3788-200MG
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid ≥98.0% (by HPLC)
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Número MDL: MFCD06654839
Núm. CAS: 157069-48-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %