Triisopropylsilyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
T3789-25G T3789-5G
TCIAT3789-25GEA 130 EUR
TCIAT3789-25G TCIAT3789-5G
Triisopropylsilyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Triisopropylsilyl acrylate
Formula: C₁₂H₂₄O₂Si
Pto. Ebullición: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861733
Núm. CAS: 157859-20-6
EINECS: 457-670-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %