Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3792-1G T3792-5G
TCIAT3792-1GEA 37 EUR
TCIAT3792-1G TCIAT3792-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₄N₂OS
Pto. de fusión: 245°C
Número MDL: MFCD00706456
Núm. CAS: 14080-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e6125deeef25f04c3c87d0fe3fb627d373aa5a&vid=f926b653594ec82a99bd076061c1b10b7cd22628&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %