Cloruro de trimetiloxosulfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimethyloxosulphonium chloride
T3794-25G T3794-5G
TCIAT3794-25GEA 269 EUR
TCIAT3794-25G TCIAT3794-5G
Cloruro de trimetiloxosulfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de trimetiloxosulfonio
Formula: C₃H₉ClOS
MW: 128.62 g/mol
Número MDL: MFCD00011898
Núm. CAS: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 242.0 deg-C