[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(3-(Triethoxysilyl)propyl)dihydrofuran-2,5-dione
T3817-25G T3817-5G
TCIAT3817-25GEA 90 EUR
TCIAT3817-25G TCIAT3817-5G
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93.0% (por GC)
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride
Formula: C₁₃H₂₄O₆Si
MW: 304,41 g/mol
Número MDL: MFCD01320976
Núm. CAS: 93642-68-3
EINECS: 297-566-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %