Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3823-50MG
T3823-250MG
TCIAT3823-50MGEA
167
EUR
TCIAT3823-50MG
TCIAT3823-250MG
Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Tirapazamine
Formula:
C₇H₆N₄O₂ Pto. de fusión: 230°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00132954 Núm. CAS: 27314-97-2 Índice Merck: 14,09461 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 30.00 to 33.00 % |