3',4',5'-Trifluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
T3825-5G T3825-25G
TCIAT3825-5GEA 43 EUR
TCIAT3825-5G TCIAT3825-25G
3',4',5'-Trifluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
3',4',5'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Número MDL: MFCD00083533
Núm. CAS: 220141-73-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %