N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3826-1G T3826-5G
TCIAT3826-1GEA 70 EUR
TCIAT3826-1G TCIAT3826-5G
N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide ≥98.0% (por GC)
N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide
Formula: C₁₅H₂₀BNO₃
Número MDL: MFCD22493996
Núm. CAS: 874363-18-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C