2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,1':3',1''-terphenyl)-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, (1,1':3',1''-Terphenyl)-3-ylboronic acid Pinacol ester
T3828-1G
T3828-250MG
TCIAT3828-1GEA
181
EUR
TCIAT3828-1G
TCIAT3828-250MG
2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₂₄H₂₅BO₂ |
Número MDL:
MFCD28134531 Núm. CAS: 1115023-84-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |