1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1H-Pyrazole-3-boronic acid Pinacol ester
T3829-1G T3829-5G
TCIAT3829-1GEA 22 EUR
TCIAT3829-1G TCIAT3829-5G
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₅BN₂O₂
Número MDL: MFCD07368044
Núm. CAS: 844501-71-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C