4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T3831-1G T3831-5G
TCIAT3831-1GEA 19 EUR
TCIAT3831-1G TCIAT3831-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₈H₂₁BO₃
Número MDL: MFCD06795691
Núm. CAS: 269410-26-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C