Cloruro de 4-(trifluorometil)anilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3833-1G T3833-5G
TCIAT3833-1GEA 27 EUR
TCIAT3833-1G TCIAT3833-5G
Cloruro de 4-(trifluorometil)anilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de 4-(trifluorometil)anilinio
Formula: C₇H₇ClF₃N
Pto. de fusión: 202°C
Número MDL: MFCD00007897
Núm. CAS: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %