4-(Trifluoromethyl)aniline hydrobromide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
T3834-1G T3834-5G
TCIAT3834-1GEA 66 EUR
TCIAT3834-1G TCIAT3834-5G
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrobromide ≥98.0% (by HPLC)
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrobromide
Formula: C₇H₆F₃N·HBr
Núm. CAS: 148819-81-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %