4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
T3836-1G T3836-5G
TCIAT3836-1GEA 31 EUR
TCIAT3836-1G TCIAT3836-5G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₈F₃N·HCl
Pto. de fusión: 167°C
Número MDL: MFCD07780751
Núm. CAS: 3047-99-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %