2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3839-5G T3839-25G
TCIAT3839-5GEA 91 EUR
TCIAT3839-5G TCIAT3839-25G
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₄
Número MDL: MFCD08272187
Núm. CAS: 16837-14-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C