Tributylhexylphosphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tributyl(hexyl)phosphonium bromide, Hexyltributylphosphonium bromide
T3840-5G T3840-25G
TCIAT3840-5GEA 52 EUR
TCIAT3840-5G TCIAT3840-25G
Tributylhexylphosphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tributylhexylphosphonium bromide
Formula: C₁₈H₄₀BrP
MW: 367,40 g/mol
Número MDL: MFCD00134170
Núm. CAS: 105890-71-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %