3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T3844-1G T3844-5G
TCIAT3844-1GEA 188 EUR
TCIAT3844-1G TCIAT3844-5G
3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate ≥95.0% (por GC)
3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Formula: C₇H₁₂BrCl₃O₂Si
Núm. CAS: 688359-84-4
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %