Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
T3851-1G T3851-5G
TCIAT3851-1GEA 35 EUR
TCIAT3851-1G TCIAT3851-5G
Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225.26 g/mol
Número MDL: MFCD01630856
Núm. CAS: 212779-19-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 108.0 %