(Triethoxysilyl)methyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid (Triethoxysilyl)methyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T3852-5G T3852-25G
TCIAT3852-5GEA 44 EUR
TCIAT3852-5G TCIAT3852-25G
(Triethoxysilyl)methyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
(Triethoxysilyl)methyl methacrylate
Formula: C₁₁H₂₂O₅Si
MW: 262,38 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Número MDL: MFCD00156470
Núm. CAS: 5577-72-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %