3,3',5,5'-Tetrametilbencidina solución for ELISA, ready-to-use
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: TMB
TCIAT3854-100MLEA 62 EUR
TCIAT3854-100ML
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina solución for ELISA, ready-to-use
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Peroxidase detection test to pass test