Tolcapone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4-Dihydroxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
T3856-200MG T3856-50MG
TCIAT3856-200MGEA 287 EUR
TCIAT3856-200MG TCIAT3856-50MG
Tolcapone ≥98.0% (by HPLC)
Tolcapone
Formula: C₁₄H₁₁NO₅
MW: 273,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866569
Núm. CAS: 134308-13-7
Índice Merck: 14,09508
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C