N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T3861-25G
T3861-100G
TCIAT3861-25GEA
72
EUR
TCIAT3861-25G
TCIAT3861-100G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (por GC) estabilizado
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide
Formula:
C₁₁H₂₁NO Pto. Ebullición: 142°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00048259 Núm. CAS: 4223-03-4 EINECS: 224-169-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |