Tizoxanide ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
T3862-100MG T3862-25MG
TCIAT3862-100MGEA 129 EUR
TCIAT3862-100MG TCIAT3862-25MG
Tizoxanide ≥95.0% (by HPLC)
Tizoxanide
Formula: C₁₀H₇N₃O₄S
Pto. de fusión: 254°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07484970
Núm. CAS: 173903-47-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.10 to 16.60 %