2,4,6-Tris(4-butoxy-2-hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6,6',6''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tris(3-butoxyphenol)
T3870-1G
T3870-5G
TCIAT3870-1GEA
77
EUR
TCIAT3870-1G
TCIAT3870-5G
2,4,6-Tris(4-butoxy-2-hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,4,6-Tris(4-butoxy-2-hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₃₃H₃₉N₃O₆ |
Núm. CAS:
3135-19-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |