2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,1':4',1''-terphenyl)-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, (1,1':4',1''-Terphenyl)-3-ylboronic acid Pinacol ester
T3874-1G
T3874-5G
TCIAT3874-1GEA
105
EUR
TCIAT3874-1G
TCIAT3874-5G
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₂₄H₂₅BO₂ |
Núm. CAS:
1401577-23-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |