N,N,N',N'-Tetrakis[4-(dibutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T3876-1G T3876-5G
TCIAT3876-1GEA 75 EUR
TCIAT3876-1G TCIAT3876-5G
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(dibutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC)
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(dibutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine
Formula: C₆₂H₉₂N₆
Número MDL: MFCD09832942
Núm. CAS: 4182-80-3
EINECS: 224-057-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C