2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
T3879-1G
T3879-5G
TCIAT3879-1GEA
31
EUR
TCIAT3879-1G
TCIAT3879-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formula:
C₁₀H₁₃NSi MW: 175,31 g/mol Pto. Ebullición: 90°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00066349 Núm. CAS: 86521-05-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |