Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3883-100ML T3883-25ML
TCIAT3883-100MLEA 75 EUR
TCIAT3883-100ML TCIAT3883-25ML
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0% (por GC)
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
Formula: C₁₄H₃₂O₃Si
Pto. de inflamación: 42°C
Número MDL: MFCD09838917
Núm. CAS: 35435-21-3
EINECS: 252-558-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %