Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T3890-1G
T3890-5G
TCIAT3890-1GEA
41
EUR
TCIAT3890-1G
TCIAT3890-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
Formula:
C₆H₉ClO₂ MW: 148,5875 g/mol Pto. Ebullición: 85°C |
Número MDL:
MFCD06200863 Núm. CAS: 40191-32-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.2010 to 1.2050 |