Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrakis(acetonitrile)copper trifluoromethanesulphonate, Tetrakis(acetonitrile)copper(I) Trifluoromethanesulphonate
T3905-1G T3905-5G
TCIAT3905-1GEA 65 EUR
TCIAT3905-1G TCIAT3905-5G
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate
Formula: Cu(NCCH₃)₄·CF₃SO₃
MW: 376,821 g/mol
Pto. de fusión: 124°C
Número MDL: MFCD10566992
Núm. CAS: 58452-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 98.0 %