Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
T3919-1G T3919-250MG
TCIAT3919-1GEA 112 EUR
TCIAT3919-1G TCIAT3919-250MG
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (por GC) estabilizado
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane
Formula: C₁₁H₁₆Si
Pto. Ebullición: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663945
Núm. CAS: 1009-43-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8880 to 0.9020