TU-3 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD organic electronics
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-(2lambda4sigma2-Benzo[1,2-c:4,5-c']bis[1,2,5]thiadiazole-4,8-diyldi-5,2-thiophenediyl)bis[2-dodecylbenzonitrile]
T3924-100MG
T3924-250MG
TCIAT3924-100MGEA
430
EUR
TCIAT3924-100MG
TCIAT3924-250MG
TU-3 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD organic electronics
TU-3
Formula:
C₅₂H₆₀N₆S₄ MW: 897.33 g/mol |
Núm. CAS:
1681007-44-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Green to Dark green powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Electron Mobility (muFET) | min. 0.50 cm2/Vs (cPVP Si/SiO2 substrate) |