Uridine 5′-monophosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
U 5′-P, Disodium uridine-5-monophosphate, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate, UMP, 5′-UMP-Na2, di-Sodium uridine-5-monophosphate, 5'-UMP 2Na, 5'-Uridylic acid disodium salt, Uridylic acid disodium salt, 5'-UMP disodium salt, Disodium UMP
U0021-25G
U0021-5G
TCIAU0021-25GEA
132
EUR
TCIAU0021-25G
TCIAU0021-5G
Uridine 5′-monophosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
Formula:
C₉H₁₁N₂Na₂O₉P Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006525 Núm. CAS: 3387-36-8 EINECS: 222-211-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | -11.0 to -17.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |