Ursolic acid ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
U0065-1G U0065-100MG
TCIAU0065-1GEA 242 EUR
TCIAU0065-1G TCIAU0065-100MG
Ursolic acid ≥90.0% (por GC)
Ursolic acid
Formula: C₃₀H₄₈O₃
Número MDL: MFCD00009621
Núm. CAS: 77-52-1
EINECS: 201-034-0
Índice Merck: 14,09890
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +65.0 deg (C=1, Pyridine)