Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Perfluorohexanoic Acid, IPC-PFFA-6
U0067-25G U0067-5G
TCIAU0067-25GEA 255 EUR
TCIAU0067-25G TCIAU0067-5G
Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Undecafluorohexanoic acid
Formula: C₆HF₁₁O₂
MW: 314.05 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD00198040
Núm. CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %