Undecafluoropentyl Iodide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
U0081-25G U0081-5G
TCIAU0081-25GEA 349 EUR
TCIAU0081-25G TCIAU0081-5G
Undecafluoropentyl Iodide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Undecafluoropentyl Iodide
Formula: C₅F₁₁I
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de fusión: –50°C
Número MDL: MFCD08461629
Núm. CAS: 638-79-9
EINECS: 211-350-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %