Sultamicillin Tosylate dihydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sultamicillin Tosilate
U0097-1G U0097-250MG
TCIAU0097-1GEA 424 EUR
TCIAU0097-1G TCIAU0097-250MG
Sultamicillin Tosylate dihydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Sultamicillin Tosylate dihydrate
Formula: C₂₅H₃₀N₄O₉S₂·C₇H₈O₃S·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01682151
Núm. CAS: 83105-70-8
Índice Merck: 14,08992
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +168 to +186 deg (C=0.5, water/CH3CN 3:2)