Sulindac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Z)-2-(5-Fluoro-2-methyl-1-(4-(methylsulphinyl)benzylidene)-1H-inden-3-yl)acetic acid
U0099-10G U0099-50G
TCIAU0099-10GEA 103 EUR
TCIAU0099-10G TCIAU0099-50G
Sulindac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulindac
Formula: C₂₀H₁₇FO₃S
MW: 356,411 g/mol
Número MDL: MFCD00599589
Núm. CAS: 38194-50-2
EINECS: 253-819-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,08982
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C