Ulipristal Acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: CDB-2914, (11beta)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione
U0102-250MG U0102-50MG
TCIAU0102-250MGEA 605 EUR
TCIAU0102-250MG TCIAU0102-50MG
Ulipristal Acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ulipristal Acetate
Formula: C₃₀H₃₇NO₄
MW: 475.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00899035
Núm. CAS: 126784-99-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +173 to +183 deg (C=1, CHCL3)