sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine adduct ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
U0113-25G U0113-5G
TCIAU0113-25GEA 198 EUR
TCIAU0113-25G TCIAU0113-5G
sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine adduct ≥96.0% (by titrimetric analysis)
sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 2098851-56-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %