(±)-Sulphinpyrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Diphenyl-4-(2-(phenylsulphinyl)ethyl)pyrazolidine-3,5-dione, sulphinpyrazone, 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulphinyl)ethyl]pyrazolidine-3,5-dione
U0114-5G U0114-25G
TCIAU0114-5GEA 49 EUR
TCIAU0114-5G TCIAU0114-25G
(±)-Sulphinpyrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(±)-Sulphinpyrazone
Formula: C₂₃H₂₀N₂O₃S
MW: 404,484 g/mol
Número MDL: MFCD00057279
Núm. CAS: 57-96-5
EINECS: 200-357-4
Índice Merck: 14,08949
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C